Learn More
Karl Hecht™ Lames de microscope à cavité unique Assistent™
Description
- Environ 1,5 mm d’épaisseur
- Dimensions : environ 76 x 26 mm
- Fournies par boîte de 50
Spécification
Spécification
| Type | Lame de microscope |
| Puits | 1 |
| Couleur | Transparents |
| Matériau | Verre rodé |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
| Nb par paquet | 50 |
| Dimensions (LxW) | 76 x 26 mm |