Learn More
Hach™ Lames de microscope
Code produit 10622415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit : Lame de microscope
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10622415 Type de produit : Lame de microscope
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10622415 Fournisseur Hach™ Code fournisseur 1170300
Expédition estimée: 22-12-2026
Lames de microscope standard pré-nettoyées.
  • Taille : 25,4 x 76,2 mm (1 x 3 in)
  • Épaisseur : 1 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 76.2 mm
Nbre par carton 72 diapositives
Precleaned Oui
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type Lame de microscope
Couleur Transparent
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 25.4 mm
Longueur (impériale) 3 in