Learn More
Heathrow Scientific™ Porte-lames de microscope
Code produit 15346167 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Code produit 15346167 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS15981C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.45€
    32.76€ / 1 pièces
    Économisez 21.69€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Contient les lames pendant l’évaluation, le nettoyage et le séchage. Le porte-lames Heathrow Scientific™ comprend des pieds en caoutchouc pour empêcher tout mouvement involontaire.
  • En polyéthylène résistant aux produits chimiques
  • Construction rigide solide avec pieds en caoutchouc pour la stabilité de la paillasse
Spécification
Type Boîte pour lames de microscope
Capacité de lame 15
L’appareil peut contenir Lames
Dimensions (L x l x H) 153 x 102 x 21 mm
À utiliser avec (équipement) Lame de microscope
Matériau Polyéthylène