Learn More
Azpack™ Ruban de signalisation des dangers
Description
Repeats warning with hazard symbol for up to 66m. Azpack™ Hazard Warning Tape is self-adhesive and printed black on a yellow background.
- Ruban autoadhésif
- Formulation et symbole de danger répétés sur le ruban
- Noir sur fond jaune
- rouleau de 66 m
- Diamètre du noyau en carton : 75 mm
- Largeur : 25 mm
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Auto-adhésif |
| Couleur | Noir, Jaune |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Vinyle |
| Afficher le texte | Risque biologique |
| Quantité | 1 de chaque |
| Dimensions (L x l) | 66 m x 25 mm |
| Longueur (métrique) | 66 m |
| Largeur (métrique) | 25 mm |