Learn More
Epredia™ Lames de microscope
Code produit 17244884
Change view
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1 mm
de 1 à 1,2 mm
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) unitSize
17244884 1 mm 50 pièces
17254884 de 1 à 1,2 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17244884 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur AG00000201E01MNZ20
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les lames Premium fabriquées selon un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile.Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie courantes.
  • Fabriquées en verre sodocalcique suisse extra blanc
  • Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
  • Scintillement verdâtre réduit
  • Transparence optimale et parfaite garantie
  • Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Edges 90°, rodé
Matériau Soda Lime Glass
Épaisseur (métrique) 1 mm
Revêtement Uncoated
Surface d’écriture No
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm