Learn More
Marienfeld Superior™ Lames de microscope avec cavités
Code produit 10245913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de puits:
1
3
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de puits Conditionnement
10245913 3 100 pièces
15281309 1 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10245913 Fournisseur Marienfeld Superior™ Code fournisseur 1320202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00€
    318.51€ / 100 pièces
    Économisez 216.49€
    40% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Utilisez les lames de microscope en crown glass Marienfeld Superior™ avec des cavités polies et soigneusement moulées pour les besoins de recherche en laboratoire.
  • Lames de microscope de qualité supérieure avec cavités
  • Fabriquées en verre sodocalcique de classe hydrolytique trois
  • Avec 90° bords du sol
  • Cavités d'un diamètre de 15 à 18 mm et d'une profondeur de 0,6 à 0,8 mm
  • Pré-nettoyé, prêt à l’emploi, autoclavable
  • Pour les applications de diagnostic in vitro (DIV) conformément à la directive DIV 98/79/CE, avec marquage CE, date de péremption recommandée et numéro de lot pour des informations complètes et la traçabilité
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Nbre par carton 2100
Nb par paquet 50
Edges 90°, rodé
Frosted Non dépoli
Matériau Verre sodocalcique de type III, classe hydrolytique
Épaisseur (métrique) de 1,2 à 1,5 mm
Type Lames de microscope avec cavités
Nombre de puits 3
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm