Learn More
Heinz Herenz Lames de microscope sous cellophane
Description
Nous proposons une très large gamme de toboggans, vous trouverez donc assurément ce que vous cherchez.
- Vous trouverez dans nos gammes de produits des toboggans taillés et rectifiés.
- Les lames coupées sont préférées pour la microscopie de routine et offrent une grande flexibilité.
- Les glissières de sécurité empêchent les coupures dues aux bords du sol.
- Si vous souhaitez étiqueter et catégoriser vos diapositives, il est préférable de choisir des diapositives à bords mats ou à champ coloré.
- Vous avez également le choix entre des diapositives avec ou sans cellophane.
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Largeur (métrique) | 25 mm |
| Edges | Coupé |
| Frosted | Non dépoli |
| Matériau | Verre |
| Precleaned | Non |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Type | Lame de microscope |
| Nombre de puits | 0 |
| Couleur | Concluant |
| Afficher plus |