Learn More
Heinz Herenz Lames de microscope à bords coupés
Code produit 15502304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15502304 Noir 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15502304 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1041015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.94€
    74.00€ / 100 pièces
    Économisez 38.94€
    34% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Lames de microscope économiques, à bords coupés. Verre vert transparent.
Nous proposons une très large gamme de toboggans, vous trouverez donc assurément ce que vous cherchez.
  • Vous trouverez dans nos gammes de produits des toboggans taillés et rectifiés.
  • Les lames coupées sont préférées pour la microscopie de routine et offrent une grande flexibilité.
  • Les glissières de sécurité empêchent les coupures dues aux bords du sol.
  • Si vous souhaitez étiqueter et catégoriser vos diapositives, il est préférable de choisir des diapositives à bords mats ou à champ coloré.
  • Vous avez également le choix entre des diapositives avec ou sans cellophane.
Spécification
Largeur (métrique) 8 mm
Stérilité Non stérile
Edges Terre
Matériau PTFE
Type Lame de diagnostic
Nombre de puits 10
Couleur Noir