Learn More
Heinz Herenz Lames de microscope à bords économiques
Code produit 30158512
Change view
Click to view available options
Frosted:
1 extrémité
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Frosted unitSize
30158512 1 extrémité 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158512 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1042150
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Lames de microscope, 90° ÉCONOMIE bords.
Nous proposons une très large gamme de toboggans, vous trouverez donc assurément ce que vous cherchez.
  • Vous trouverez dans nos gammes de produits des toboggans taillés et rectifiés.
  • Les lames coupées sont préférées pour la microscopie de routine et offrent une grande flexibilité.
  • Les glissières de sécurité empêchent les coupures dues aux bords du sol.
  • Si vous souhaitez étiqueter et catégoriser vos diapositives, il est préférable de choisir des diapositives à bords mats ou à champ coloré.
  • Vous avez également le choix entre des diapositives avec ou sans cellophane.
Spécification
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 25 mm
Stérilité Non stérile
Edges 90°, rodé
Frosted 1 extrémité
Matériau Verre
Precleaned Non
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type Lame de microscope
Nombre de puits 0
Couleur Transparente
Type de coin 90°