Learn More
Heinz Herenz Lames de microscope à bords rodés
Code produit 30158463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Frosted:
Non dépoli
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Frosted Conditionnement
30158463 Non dépoli 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158463 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1042000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.71€
    3.84€ / 50 pièces
    Économisez 1.87€
    32% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Lames de microscope à bords meulés.
Nous proposons une très large gamme de toboggans, vous trouverez donc assurément ce que vous cherchez.
  • Vous trouverez dans nos gammes de produits des toboggans taillés et rectifiés.
  • Les lames coupées sont préférées pour la microscopie de routine et offrent une grande flexibilité.
  • Les glissières de sécurité empêchent les coupures dues aux bords du sol.
  • Si vous souhaitez étiqueter et catégoriser vos diapositives, il est préférable de choisir des diapositives à bords mats ou à champ coloré.
  • Vous avez également le choix entre des diapositives avec ou sans cellophane.
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Stérilité Non stérile
Edges 90°, rodé
Frosted Non dépoli
Matériau Verre
Precleaned Oui
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type Lame de microscope
Nombre de puits 0
Couleur Transparente
Type de coin Plat