Learn More
DWK Life Sciences Lames de microscope, en verre sodocalcique
Code produit 15386419 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Edges:
90°, Polished
Conditionnement:
1500 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Edges Conditionnement
15386419 90°, Polished 1500 pièces
15366419 90°, Polished 1500 pièces
15396419 90°, Polished 1500 pièces
15316429 90°, Polished 1500 pièces
15376419 90°, Polished 1500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15386419 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 235502408
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Une lame de microscope est une plaque support rectangulaire sur laquelle des échantillons, par exemple des sections cellulaires, peuvent être appliqués pour ensuite les observer sous un microscope.
La microscopie est une méthode d’observation et d’examen des objets qui sont invisibles à l’œil nu humain. Les objets à observer sont grossis jusqu’à ce qu’ils puissent être affichés en tant qu’images. Pour la préparation des échantillons, les objets à examiner sont coupés en coupes très minces. Ces sections sont ensuite appliquées à une lame et recouvertes d’une lame porte-objet et de solutions appropriées. Pour visualiser les sections sous le microscope, les sections de la lame doivent être teintées dans un bain de colorant.
  • Absence de bulles et de traces
  • Grande homogénéité optique du verre et donc quasiment sans défaut de surface, inclusions, traces et bulles en raison d’un procédé de fabrication optimal
  • Universellement applicables, les lames correspondent aux dimensions standard 26 x 76 cm selon ISO 8037-1
  • La planarité et la répartition de l’épaisseur se trouvent dans des plages de tolérance très étroites et conviennent donc idéalement à la microscopie (le réajustement du microscope n’est presque pas nécessaire).
  • Les bords des lames sont uniformes et transparents, ce qui réduit le risque de casse le long des bords et évite les éclats de verre
  • Mouillabilité très uniforme
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Edges 90°, Polished
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec (application) Microscopie ; utilisation dans les machines de coloration de lames de microscope ou de recouvrement automatique ; Pour les coupes de tissus et les préparations cytologiques
Quantité 30 x 50