Learn More
Rogo Sampaic™ Aiguille microscopique
Code produit 11708234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
140 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11708234 140 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11708234 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur FMD005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.45€
    12.55€ / 10 pièces
    Économisez 1.90€
    13% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
Type de produit Aiguille microscopique
Matériau Acier inoxydable
Type de pointe Pointe courbée
Longueur (métrique) 140 mm