Learn More
Zeiss™ Caméra de microscopie Axiocam 208 couleur
Description
- Haute résolution : résolution 4 K intégrale avec une fréquence exceptionnelle de 30 images/s
- Fonctions intelligentes :Réglage automatique de la luminosité, du contraste et de la balance des blancs
- Compatibilité :Mode autonome sans PC, avec application d’imagerie Labscope comme caméra réseau ou logiciel d’imagerie ZEN pour l’imagerie avancée
- Diverses applications :Documentation numérique dans les laboratoires de recherche et de routine biomédicaux, enseignement dans les environnements numériques de classe numérique
- Facile à installer :USB 3.0, HDMI, Ethernet, compatible Wi-Fi (avec adaptateur USB Wi-Fi)
- Combinez Axiocam 208 couleur avec les microscopes optiques Axiolab 5 ou Axioscope 5 pour découvrir toute la puissance de la microscopie intelligente.La caméra elle-même contrôle l’éclairage du microscope et peut lire le statut du microscope.
Spécification
Spécification
| Type | Caméra |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopie autonome et intelligente |