Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Microsep™ Advance avec membrane Omega
Description
- Échange du tampon ou suppression du sel des éluats de chromatographie et des fractions du gradient
- Pour les applications de recherche uniquement
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Description | EFA :3,3 cm2 |
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 3 kDa |
| Stérilité | Non stérile |
| Comprend | 24/boîte |
| Volume (métrique) | 0,5 à 5 mL (échantillon) |