Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Microsep™ Advance avec membrane Supor
Code produit 17194751
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Comprend:
100/boîte
24/boîte
Conditionnement:
100 pièces
24 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Comprend unitSize
17194751 0,45 μm 100/boîte 100 pièces
17164751 0,2 μm 24/boîte 24 pièces
17174751 0,2 μm 100/boîte 100 pièces
17184751 0,45 μm 24/boîte 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17194751 Fournisseur Cytiva Code fournisseur MCPM45C68
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Élimination des particules pour une durée de vie plus longue des colonnes HPLC et UHPLC.
  • Une vitesse de rotation élevée et un EFA supérieur réduisent les délais de rotation
  • Pour des échantillons de 0,5 à 5 ml
  • Pour les applications de recherche uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Wildberry
Description EFA :3,3 cm2
Matériau (membrane) PES
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
Comprend 100/boîte
Volume (métrique) 0,5 à 5 mL (échantillon)