Learn More
MicroSEQ™ E. coli O157:H7 Detection Kit
Code produit 12143911
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12143911 96 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12143911 Fournisseur Thermo Scientific Oxoid Code fournisseur 4427409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00€
    451.00€ / 1 pièces
    Économisez 824.00€
    64% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Spécification
Certifications/Conformité AOAC
Contenu et stockage This kit contains Assay Beads in 12 8-tube strips (store at 2 to 8°C in the dark), 12 MicroAmp™ Optical 8-Cap Strips, and a tube of Pathogen Detection Negative Control (store at 2 to 8°C in the dark).
There are sufficient reagents to perform 96 tests.
Substances à analyser détectables E. coli
Méthode de détection Primer-Probe Detection
Format Kit
Type d’échantillon Any swab type, food, water samples
Type qPCR Detection Kit
Hot Start Built-In Hot Start
Colorant de référence passive ROX (Pre-mixed)
Méthode PCR qPCR
Polymérase AmpliTaq™ Fast DNA Polymerase
Compatibilité avec les amorces et les sondes TaqMan™
Gamme de produits MicroSEQ
Quantité 96 tests
Espèces Human
Souche ou génotype E. coli O157:H7
Classe d’organisme cible E. coli
Heure du test Fast
Application validée Real-Time PCR