Learn More
Cytiva Colonne Microspin
Code produit 11783299 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11783299 100/paquet 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11783299 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 27356501
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Pour la purification rapide d’ADN destiné à un large éventail d’applications
  • Colonnes Microspin vides avec bouchons à vis pour une utilisation avec des milieux de chromatographie tels que Sephadex™ pour dessalage, purification d’ADN, etc.
  • Les colonnes Microspin vides offrent une grande flexibilité dans le choix des milieux et les volumes de lit pour des processus optimisés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Colonne de centrifugation
Isolation Technology Colonne de centrifugation
À utiliser avec (application) Purification rapide d’ADN, dessalage / échange de tampon d’ADN
Type de produit Colonne
Quantité 100/paquet