Learn More
IKA™ Agitateur vertical MICROSTAR Control
Code produit 15720728 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
30 à 1 000 tr/min
30 à 500 tr/min
Capacité:
10 L
20 L
Couple:
15 Ncm
30 Ncm
Viscosité:
20 000 mPas
8000 mPas
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Capacité Couple Viscosité Conditionnement
15720728 30 à 1 000 tr/min 10 L 15 Ncm 8000 mPas 1 pièce
15781468 30 à 500 tr/min 20 L 30 Ncm 20 000 mPas 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15720728 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025001986
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.00€
    1505.00€ / 1 pièces
    Économisez 405.00€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur vertical compact haute technologie avec garantie à vie.
  • Affichage en verre trempé clos à réponse rapide pour une visibilité maximale et une résistance chimique
  • Les capteurs de vibrations de pointe détectent les écarts par rapport aux seuils autorisés et arrêtent automatiquement le processus
  • Affichage clair pour disposer de toutes les informations essentielles en un coup d’œil
  • Minuteur / compteur intégré pour le contrôle des réactions cinétiques sensibles et des rappels
  • Interface USB, par exemple pour documenter les paramètres à l’aide de labworldsoft™ ou pour installer les mises à jour du micrologiciel
  • Manipulation simple et intuitive
  • Surface tactile pour une longue durée de vie
  • Relevé de température sur l’affichage
  • Boîtier résistant aux produits chimiques
  • Fonction de verrouillage des touches
  • Régulateur de vitesse contrôlé par microprocesseur pour une vitesse de rotation constante, même avec des changements de viscosité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 30 à 1 000 tr/min
Capacité 10 L
Affichage LCD : vitesse, température, couple, minuteur
Tension 100/240 V, tension CC : 24 V
Puissance 32 W
Dimensions (L x l x H) 60 x 173 x 136 mm
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50/60 Hz, 32 W
Fréquence 50/60 Hz
Taille du porte-échantillon 0,5 à 8 mm
Matériau Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique
Modèle Microstar 15
Type du moteur CC sans balais
Couple 15 Ncm
Viscosité 8000 mPas
Poids (métrique) 1,26 kg