Learn More
IKA™ Agitateur vertical numérique MICROSTAR
Code produit 15946532 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
50 à 1 000 tr/min
50 à 2 000 tr/min
Capacité:
5 L
10 L
Couple:
15 Ncm
7,5 Ncm
Viscosité:
4 000 mPas
8000 mPas
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Capacité Couple Viscosité Conditionnement
15946532 50 à 1 000 tr/min 10 L 15 Ncm 8000 mPas 1 pièce
15995681 50 à 2 000 tr/min 5 L 7,5 Ncm 4 000 mPas 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15946532 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025004883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00€
    1172.00€ / 1 pièces
    Économisez 213.00€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur vertical compact, facile à utiliser et à faible encombrement.
  • Gain d’espace et performances élevées
  • Fonctionnalités de base idéales
  • Conception compacte
  • Fiable
  • Couple constant garantie sur toute la plage de régime
  • Utilisation simple à l’aide d’un bouton rotatif stable
  • Mises à jour logicielles régulières disponibles via l’interface USB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 50 à 1 000 tr/min
Capacité 10 L
Affichage LED
Tension 100/240 V, tension CC : 24 V
Puissance 32 W
Diamètre (impériale) 0,3 in
Diamètre (métrique) 8,5 mm
Dimensions (L x l x H) 60 x 173 x 126 mm
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50/60 Hz, 32 W
Fréquence 50/60 Hz
Taille du porte-échantillon 0,5 à 8 mm
Comprend Interface USB
Matériau Polymère avec revêtement en fonte d’aluminium / thermoplastique
Modèle Microstar 15
Type du moteur CC sans balais
Couple 15 Ncm
Viscosité 8000 mPas
Poids (métrique) 1,26 kg