Learn More
BD Tubes Microtainer™ avec bouchon Microgard™
Beschreibung
Les tubes BD Microtainer™ sont utilisés pour le prélèvement, le transport et le traitement du sang capillaire ou veineux à partir de la perforation cutanée. Il est idéal pour une utilisation avec les nourrissons, les enfants, les patients en service de gériatrie ou en situation d’urgence lorsque seules les plus petites quantités de sang sont nécessaires.
- Diamètre plus large (8 mm) pour faciliter le prélèvement et améliorer le mélange
- Les bouchons à code couleur correspondent au système de codage couleur Vacutainer™ standard pour faciliter l’identification
- Disponibles avec une variété d’additifs pour une utilisation dans différents tests
- Des tubes teintés couleur ambre sont disponibles pour les analytes sensibles à la lumière
- Pelle de prélèvement intégrée et lignes de remplissage visibles
- Le bouchon “à rotation assistée” Microgard™ réduit le risque d’éclaboussures lors de l’ouverture du bouchon afin de le protéger contre l’exposition
- Le bouchon peut être utilisé avec un prolongateur de tube pour une utilisation dans les portoirs de 13 x 75 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microtube de prélèvement avec bouchon de sécurité |
| Additif | K2EDTA |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Microgard |
| Capacité (métrique) | 250 à 500 μl |
| Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
| Bouchon inclus | Oui |
| Couleur de bouchon | Lavande |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- TUBE MICRO W/MICROGARD EDTA
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: dipotassium EDTA
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?