Learn More
BD Tubes Microtainer™ avec bouchon Microgard™
Code produit 12957646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Gris
Lavande
Or
Rouge
Vert
Vert menthe
Comprend:
Tube EDTA non affecté
Tube capillaire ordinaire affecté
Tube plasma non affecté
Tube sérum affecté
Conditionnement:
200 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Comprend Conditionnement
12957646 Vert menthe Tube plasma non affecté 200 pièces
16408763 Vert Tube plasma non affecté -
12947646 Vert Tube plasma non affecté 200 pièces
12927406 Or Tube sérum affecté 200 pièces
15416353 Or Tube sérum affecté -
16221441 Or Tube sérum affecté -
12937646 Gris Tube EDTA non affecté 200 pièces
12977646 Rouge Tube capillaire ordinaire affecté 200 pièces
10346134 Lavande Tube EDTA non affecté 200 pièces
16418763 Lavande Tube EDTA non affecté -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 12957646 Fournisseur BD Code fournisseur 365986
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu lorsque seules les plus petites quantités de sang sont nécessaires. Les tubes BD Microtainer™ avec bouchon Microgard™ sont codés par couleur pour correspondre au type de prélèvement sanguin et sont marqués avec le niveau de remplissage correct pour l’anticoagulant.
Les tubes BD Microtainer™ sont utilisés pour le prélèvement, le transport et le traitement du sang capillaire ou veineux à partir de la perforation cutanée. Il est idéal pour une utilisation avec les nourrissons, les enfants, les patients en service de gériatrie ou en situation d’urgence lorsque seules les plus petites quantités de sang sont nécessaires.
  • Diamètre plus large (8 mm) pour faciliter le prélèvement et améliorer le mélange
  • Les bouchons à code couleur correspondent au système de codage couleur Vacutainer™ standard pour faciliter l’identification
  • Disponibles avec une variété d’additifs pour une utilisation dans différents tests
  • Des tubes teintés couleur ambre sont disponibles pour les analytes sensibles à la lumière
  • Pelle de prélèvement intégrée et lignes de remplissage visibles
  • Le bouchon “à rotation assistée” Microgard™ réduit le risque d’éclaboussures lors de l’ouverture du bouchon afin de le protéger contre l’exposition
  • Le bouchon peut être utilisé avec un prolongateur de tube pour une utilisation dans les portoirs de 13 x 75 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Type de produit Microtube de prélèvement avec bouchon de sécurité
Additif Séparateur d’héparine de lithium et de plasma
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Microgard
Capacité (métrique) 400 à 600 μl
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Bouchon inclus Oui
Couleur de bouchon Vert menthe
Quantité 200 Paquets
Comprend Tube plasma non affecté
À utiliser avec (application) Prélèvement, transport et traitement du sang (capillaire) de perforation cutanée