Learn More
Thermo Scientific™ Microtee PEEK 360 μm avec raccords
Code produit 11580924 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PEEK
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11580924 PEEK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11580924 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur P888
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Utilisé pour relier la tubulure capillaire de 360 μm. Spécialement conçu avec un trou de 0,006 pouce pour obtenir un faible volume balayé.
  • En PEEK inerte
  • Idéal pour la résistance chimique
  • Comprend des raccords (3) F-152 et (3) P-416BLK
  • Pression haute
  • Biocompatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Raccord en T
Comprend Raccords
Matériau PEEK
Granulométrie 360 µm