Learn More
Thermo Scientific™ Kits d’écouvillons floqués MicroTest™
Code produit 13275539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de pointes:
Classique
Type de produit:
Kits d’écouvillons floqués
Comprend:
Kit M4RT avec écouvillon floqué à embout traditionnel
Volume plein:
3 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de pointes Type de produit Comprend Volume plein
13275539 Classique Kits d’écouvillons floqués Kit M4RT avec écouvillon floqué à embout traditionnel 3 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13275539 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R12565
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Maintenez la viabilité de l’organisme grâce à des kits comprenant des milieux de transport à température ambiante de qualité, un écouvillon floqué en nylon à embout traditionnel et/ou à micro-embout.
Maintenir la viabilité et les comptages des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle de la qualité et les tests répétés des virus chlamydiae, mycoplasma et uréaplasma avec des milieux de qualité, des outils éprouvés de collecte et de transport et un emballage sûr et fiable. Les kits d’écouvillons Thermo Scientific™ MicroTest™ sont fournis dans deux formulations de milieu à température ambiante et comprennent un écouvillon floqué en nylon à embout traditionnel et / ou un écouvillon floqué en nylon à micro-embout et un sachet à fermeture zippée de 6 x 9 po pour un transport sécurisé.
Conçus pour le prélèvement, le transport, l’entretien et le stockage à long terme d’échantillons viraux, de chlamydiae, de mycoplasmes et d’uréaplasmes, les produits MicroTest Thermo Scientific sont de qualité supérieure. De la conception à l’emballage, les produits MicroTest maintiennent la viabilité des organismes par des cycles de congélation-décongélation tout en inhibant les contaminants antimicrobiens et en favorisant la sécurité.
Le MicroTest™ M4RT™ contient de la gélatine, de la gentamicine et de l’amphotéricine B pour le transport des virus et des chlamydiae.
Le MicroTest™ M6™ contient de la gélatine, de la vancomycine, de l’amphotéricine B et de la colistine pour le transport des virus, des chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
Les kits d’écouvillons floqués MicroTest sont livrés avec 1,5 ml ou 3 ml de milieu liquide dans un tube conique de 15 ml avec des microbilles en verre, une pochette avec un ou deux écouvillons en nylon floqué et un sachet à fermeture zip de 6 x 9 po.
Assurez le bon fonctionnement de votre laboratoire grâce à un ensemble de solutions fiables pour le transport, le maintien, l’entretien et le stockage de cultures à long terme avec la gamme MicroTest de milieux de prélèvement et de transport.
Résultats fiables et éprouvés
  • Contrôle qualité rigoureux, y compris la toxicité cellulaire sur chaque numéro de lot
  • Formulations brevetées avec des protéines de stabilisation, des tampons et des antibiotiques spécifiques
Compatibilité et viabilité
  • Assure un transport compatible pour la culture cellulaire, les immunoessais enzymatiques et les tests de diagnostic moléculaire
  • Maintient la viabilité et les comptages des organismes pour obtenir des résultats plus fiables et de meilleure qualité pendant les études de validation / vérification, les procédures de contrôle de la qualité et la répétition des tests
Format pratique et adapté
  • Les volumes de remplissage de 1,5 ml et 3,0 ml permettent de réaliser plusieurs tests à partir d’un échantillon
  • Les tubes de milieu de transport individuels ou les kits complets assurent flexibilité et polyvalence
Emballage sûr et robuste
  • Des tubes solides et incassables avec des bouchons à vis à code couleur sécurisés empêchent les fuites et l’exposition aux agents infectieux
  • Les kits comprennent un sachet en PP résistant aux fuites pour un transport sûr des échantillons
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kits d’écouvillons floqués
Format Tube
Type de milieu M4-RT
Swab Configuration Applicateur unique
Couleur de bouchon Rouge
Compatibilité Culture, flacon cylindrique, cycles de congélation-décongélation, entretien de la culture, ELISA, PCR, technologie de sonde d’ADN
Volume plein 3 mL
À utiliser avec (application) Virus chlamydiae
Comprend Kit M4RT avec écouvillon floqué à embout traditionnel
Quantité 100 kits/boîte
Shaft Material Plastique
Conditions de stockage 2°C à 30°C
Types de pointes Classique
Température de transport 2° à 30°C