Learn More
Thermo Scientific™ Kits MicroTest™
Code produit 18834220
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3 mL
3 ml
Couleur de bouchon:
Bleu
Lilas
Rouge
Type de milieu:
M4
M4-RT
Conditionnement:
100 kits
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur de bouchon Type de milieu Conditionnement
18834220 3 ml Lilas M4-RT 100 kits
13285519 3 ml Bleu M4 100 pièces
13215549 3 mL Rouge M4-RT 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18834220 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SK01360
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Préserver la viabilité des virus, chlamydiae, mycoplasmes et uréaplasmes pendant le transport et le stockage à long terme grâce à des kits avec milieux et écouvillons traditionnels.
Maintien de la viabilité et des comptages des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle qualité et les tests répétés de virus, chlamydiae, mycoplasma et ureaplasma avec des milieux de qualité, des outils éprouvés de prélèvement et de transport et un emballage sûr et résistant. Les kits Thermo Scientific™ MicroTest™ sont livrés dans quatre formulations de milieux et comprennent deux écouvillons en polyester à embout traditionnel et axe en plastique et un sachet à fermeture zip de 6 x 9 po. pour un transport sûr.
Maintains organism viability and counts for better, more reliable results during validation/verification studies, quality control procedures, and repeat testing
  • Convenient, accommodating format
  • 1.5mL and 3.0mL fill volumes allow multiple tests from one specimen
  • Individual transport media tubes or complete kits offer flexibility and versatility
  • Safe, sturdy packaging
  • Tough, break-resistant tubes with secure, color-coded screw caps prevent leaking and exposure to infectious agents
  • Kits include leak-resistant polypropylene bag for safe sample transport
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit M4 RT Swab Kit
Format Tube
Type de milieu M4-RT
Swab Configuration Applicateur unique
Couleur de bouchon Lilas
Compatibilité Culture, Shell vial, Freeze-thaw cycles, Culture maintenance, ELISA, PCR, DNA probe technology
Description M4RT (3 mL) NPG Swab Kit, No Beads
À utiliser avec (application) Virus chlamydiae
Quantité 100 kits/boîte
Shaft Material Polystrene
Conditions de stockage 2°C à 30°C
Types de pointes Standard NPG
Volume (métrique) 3 ml