Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’écouvillons floqué à micro-embout de 3 ml M4RT MicroTest™
Code produit 15764758 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 kits/boîte
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15764758 100 kits/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15764758 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R12566
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1173.69€
    1065.51€ / 100 pièces
    Économisez 108.18€
    9% de réduction
En stock
Maintenez la viabilité de l’organisme grâce à des kits comprenant des milieux de transport à température ambiante de qualité, un écouvillon floqué en nylon à embout traditionnel et/ou à micro-embout.
Maintien de la viabilité et des comptages des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle de la qualité et les tests répétés des virus, des chlamydiae, des mycoplasmes et des uréaplasmes avec des milieux de qualité, des outils éprouvés de prélèvement et de transport et un emballage sûr et résistant. Les kits d’écouvillons floqués MicroTest™ Thermo Scientific™ sont fournis dans deux formulations de milieu à température ambiante et comprennent un écouvillon floqué en nylon à embout traditionnel et/ou un écouvillon floqué en nylon à micro-embout et un sachet à fermeture sip de 6 x 9 po pour un transport sécurisé.
Conçus pour le prélèvement, le transport, l’entretien et le stockage à long terme d’échantillons viraux, de chlamydiae, de mycoplasmes et d’uréaplasmes, les produits MicroTest Thermo Scientific sont de qualité supérieure. De la conception à l’emballage, les produits MicroTest maintiennent la viabilité des organismes par des cycles de congélation-décongélation tout en inhibant les contaminants antimicrobiens et en favorisant la sécurité.
Le MicroTest™ M4RT™ contient de la gélatine, de la gentamicine et de l’amphotéricine B pour le transport des virus et des chlamydiae.
Les kits d’écouvillons floqués MicroTest sont livrés avec 1,5 ml ou 3 ml de milieu liquide dans un tube conique de 15 ml avec des microbilles en verre, une pochette avec un ou deux écouvillons en nylon floqué et un sachet à fermeture zip de 6 x 9 po.
Assurez le bon fonctionnement de votre laboratoire grâce à un ensemble de solutions fiables pour le transport, le maintien, l’entretien et le stockage de cultures à long terme avec la gamme MicroTest de milieux de prélèvement et de transport.
Résultats fiables et éprouvés
  • Contrôle qualité rigoureux, y compris la toxicité cellulaire sur chaque numéro de lot
  • Formulations brevetées avec des protéines de stabilisation, des tampons et des antibiotiques spécifiques
Compatibilité et viabilité
  • Assure un transport compatible pour la culture cellulaire, les immunoessais enzymatiques et les tests de diagnostic moléculaire
  • Maintient la viabilité et les comptages des organismes pour obtenir des résultats plus fiables et de meilleure qualité pendant les études de validation / vérification, les procédures de contrôle de la qualité et la répétition des tests
Format pratique et adapté
  • Les volumes de remplissage de 1,5 ml et 3,0 ml permettent de réaliser plusieurs tests à partir d’un échantillon
  • Les tubes de milieu de transport individuels ou les kits complets assurent flexibilité et polyvalence
Emballage sûr et robuste
  • Des tubes solides et incassables avec des bouchons à vis à code couleur sécurisés empêchent les fuites et l’exposition aux agents infectieux
  • Les kits comprennent un sachet en PP résistant aux fuites pour un transport sûr des échantillons
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kits d’écouvillons floqués
Format Tube
Swab Configuration Applicateur unique
Couleur de bouchon Rouge
Compatibilité Culture, flacon cylindrique, cycles de congélation-décongélation, entretien de la culture, ELISA, PCR, technologie de sonde d’ADN
Description Kit d’écouvillons floqués à micro-embout M4RT de 3 ml
À utiliser avec (application) Virus chlamydiae
Quantité 100 kits/boîte
Shaft Material Plastique
Conditions de stockage 2°C à 30°C
Types de pointes Microtip
Température de transport 2° à 30°C
Volume (métrique) 3 mL