Learn More
Thermo Scientific™ Tubes MicroTest™
Code produit 12987208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Vert
Type de milieu:
M4
M4-RT
M5
Comprend:
Microbilles en verre
Quantité:
12 tubes/boîte
12 tubes/paquet
72 tubes/sachet
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
72 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Type de milieu Comprend Quantité Conditionnement
12987208 Vert M5 Microbilles en verre 72 tubes/sachet 72 pièces
13255559 Bleu M4 Microbilles en verre 12 tubes/boîte 12 pièces
12729200 Bleu M4 Microbilles en verre 72 tubes/sachet 1 pièce
13265559 Rouge M4-RT Microbilles en verre 12 tubes/boîte 12 pièces
12997208 Vert M5 Microbilles en verre 12 tubes/paquet 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12987208 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R12515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    178.48€ / 72 pièces
    Économisez 16.52€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Préservez la viabilité des virus chlamydiae, des mycoplasmes et des uréaplasmes grâce à des milieux de transport et de stockage de qualité supérieure, fournis dans quatre formulations polyvalentes.
Maintenez la viabilité et les comptages des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle qualité et les tests répétés de virus, chlamydiae, mycoplasma et ureaplasma avec des milieux de qualité supérieure fournis par les experts en milieux. Les tubes Thermo Scientific™ MicroTest™ sont fournis dans quatre formulations de milieux pour une flexibilité de transport et de stockage.
Conçus pour le prélèvement, le transport, l’entretien et le stockage à long terme d’échantillons viraux, de chlamydiae, de mycoplasmes et d’uréaplasmes, les produits MicroTest Thermo Scientific sont de qualité supérieure. De la conception à l’emballage, les produits MicroTest maintiennent la viabilité des organismes par des cycles de congélation-décongélation tout en inhibant les contaminants antimicrobiens et en favorisant la sécurité.
Le MicroTest™ M4™ contient de la gélatine, de la vancomycine, de l’amphotéricine B et de la colistine pour le transport des virus, des chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
Le MicroTest™ M4RT™ contient de la gélatine, de la gentamicine et de l’amphotéricine B pour le transport des virus et des chlamydiae. Le MicroTest™ M5™ contient de la vancomycine, de l’amphotéricine B, de la colistine et des stabilisants protéiques pour le transport des virus, des Chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
Le MicroTest™ M6™ contient de la gélatine, de la vancomycine, de l’amphotéricine B et de la colistine pour le transport des virus, des chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
Les tubes MicroTest sont livrés avec 1,5 ml ou 3 ml de milieu liquide dans un tube conique de 15 ml avec 3 microbilles en verre.
Assurez le bon fonctionnement de votre laboratoire grâce à un ensemble de solutions fiables pour le transport, le maintien, l’entretien et le stockage de cultures à long terme avec la gamme MicroTest de milieux de prélèvement et de transport.
Résultats fiables et éprouvés
  • Contrôle qualité rigoureux, y compris la toxicité cellulaire sur chaque numéro de lot
  • Formulations brevetées avec des protéines de stabilisation, des tampons et des antibiotiques spécifiques
Compatibilité et viabilité
  • Assure un transport compatible pour la culture cellulaire, les immunoessais enzymatiques et les tests de diagnostic moléculaire
  • Maintient la viabilité et les comptages des organismes pour obtenir des résultats plus fiables et de meilleure qualité pendant les études de validation / vérification, les procédures de contrôle de la qualité et la répétition des tests
Format pratique et adapté
  • Les volumes de remplissage de 1,5 ml et 3,0 ml permettent de réaliser plusieurs tests à partir d’un échantillon
  • Les tubes de milieu de transport individuels ou les kits complets assurent flexibilité et polyvalence
Emballage sûr et robuste
  • Des tubes solides et incassables avec des bouchons à vis à code couleur sécurisés empêchent les fuites et l’exposition aux agents infectieux
  • Les kits comprennent un sachet en PP résistant aux fuites pour un transport sûr des échantillons
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.
Veuillez nous contacter. Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels semi-automatisés et entièrement automatisés performants ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de tubes M5
Format Tube
Type de milieu M5
Couleur de bouchon Vert
Compatibilité Culture, flacon cylindrique, cycles de congélation-décongélation, entretien de la culture, ELISA, PCR, technologie de sonde d’ADN (y compris BDMS, membrane ELISA)
Description Tube M5
À utiliser avec (application) Virus : chlamydiae, uréaplasmes et mycoplasmes
Comprend Microbilles en verre
Conditionnement conditionnement en boîtes compartimentées
Quantité 72 tubes/sachet
Conditions de stockage -25°C ou 2°C à 8°C
Volume (métrique) 3 mL