Learn More
Thermo Scientific™ Kits universels MicroTest™
Code produit 13285539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
Couleur de bouchon:
Rouge
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur de bouchon unitSize
13285539 3 ml Rouge 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13285539 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R12578
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Maintenez la viabilité des virus chlamydiae, mycoplasme et uréaplasma pendant le transport et le stockage grâce à des kits avec supports et écouvillons traditionnels et à micro-pointes.
Maintenir la viabilité et le dénombrement des organismes pour les études de vérification, les procédures de contrôle de la qualité et les tests répétés des virus, chlamydiae, mycoplasme et uréaplasma avec des milieux de qualité, des outils éprouvés de collecte et de transport et un emballage sûr et fiable. Les kits universels Thermo Scientific™ MicroTest™ sont fournis en quatre formulations de milieux et comprennent un écouvillon en polyester à embout traditionnel en plastique et un écouvillon en polyester à embout micro en acier inoxydable et un sachet à fermeture zip de 6 x 9 po. pour un transport en toute sécurité.
Conçu pour la collecte, le transport, l’entretien et le stockage à long terme d’échantillons viraux, de Chlamydiae, de mycoplasmes et d’uréaplasmes. Les produits MicroTest de Thermo Scientific sont de qualité supérieure. De la conception à l’emballage, les produits MicroTest maintiennent la viabilité des organismes par des cycles de congélation-décongélation tout en inhibant les contaminants antimicrobiens et en favorisant la sécurité.
MicroTest™ M4™ contient de la gélatine, de la vancomycine, de l’amphotéricine B et de la colistine pour le transport des virus, des Chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
MicroTest™ M4 RT™ contient de la gélatine, de la gentamicine et de l’amphotéricine B pour le transport des virus et des Chlamydiae.
MicroTest™ M5™ contient de la vancomycine, de l’amphotéricine B, de la colistine et des stabilisants protéiques pour le transport des virus, des Chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
MicroTest™ M6™ contient de la gélatine, de la vancomycine, de l’amphotéricine B et de la colistine pour le transport des virus, des Chlamydiae, des uréaplasmes et des mycoplasmes.
Les kits universels MicroTest sont livrés avec 1,5 ml ou 3ml de milieu liquide dans un tube conique de 15 ml avec 3 microbilles en verre, une enveloppe avec un arbre en plastique, un écouvillon en polyester à embout traditionnel, un écouvillon en polyester à arbre en acier inox et à micro-embout et un sachet à joint à glissière de 6 x 9 po.
Gardez votre laboratoire dans la bonne direction grâce à un ensemble fiable de solutions pour le transport, la tenue, l’entretien et le stockage de cultures à long terme grâce à la gamme de supports de collecte et de transport MicroTest.
Résultats fiables et éprouvés
  • Contrôle qualité rigoureux, y compris la toxicité cellulaire sur chaque numéro de lot
  • Formulations brevetées avec des protéines de stabilisation, des tampons et des antibiotiques spécifiques
Compatibilité et viabilité
  • Assure un transport compatible pour la culture cellulaire, les immunodosages enzymatiques et les tests de diagnostic moléculaire
  • Maintient la viabilité et les comptages des organismes pour obtenir de meilleurs résultats plus fiables pendant les études de validation / vérification, les procédures de contrôle de la qualité et la répétition des tests
Format pratique et adapté
  • Les volumes de remplissage de 1,5 ml et 3,0 ml permettent de réaliser plusieurs tests à partir d’un échantillon
  • Les tubes de transport individuels ou les kits complets assurent flexibilité et polyvalence
Emballage sûr et robuste
  • Des tubes solides et résistants aux coupures avec des bouchons à vis à code couleur sécurisés empêchent les fuites et l’exposition aux agents infectieux
  • Les kits comprennent un sachet en polypropylène résistant aux fuites pour un transport sûr des échantillons
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific en regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité sur lesquels repose votre laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit Universal
Format Tube
Swab Configuration À embout traditionnel et micro-pointe
Couleur de bouchon Rouge
Compatibilité Culture, flacon cylindrique, cycles de congélation-décongélation, entretien de la culture, ELISA, PCR, technologie de sonde d’ADN
Description Kit universel M4RT
À utiliser avec (application) Virus chlamydiae
Quantité 100 kits/boîte
Shaft Material Plastique, acier inox
Conditions de stockage 2°C à 30°C
Types de pointes Embout traditionnel et micro
Température de transport 2°C à 30°C
Volume (métrique) 3 ml