Learn More
IDEX Health & Science, LLC Ensemble de raccord MicroTight™
Code produit 13040420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pression nominale:
5000 psi (345 bar)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pression nominale Conditionnement
13040420 5000 psi (345 bar) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13040420 Fournisseur IDEX Health & Science, LLC Code fournisseur 0201443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.54€
    76.45€ / 1 pièces
    Économisez 9.09€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Utilisé spécifiquement pour connecter facilement la tubulure capillaire ensemble
Notre ensemble de raccord MicroTight est utilisé pour connecter facilement les tubes capillaires ensemble.Le véritable ZDV (zéro volume mort) permet à deux tubulures de se connecter directement l’une à l’autre à l’aide de la jauge et de la fiche fournies pour garantir un alignement correct.Ceci permet un chemin fluidique ininterrompu.Il est à utiliser avec une tubulure de 1/32 po de dia. ext. et comprend (2) raccords F-126S et (1) jauge P-553.
  • Ensemble de raccord MicroTight™
  • Utilisé pour connecter facilement la tubulure capillaire ensemble
  • Le véritable ZDV (zéro volume mort) permet à deux tubulures de se connecter directement l’une à l’autre à l’aide de la jauge et de la fiche fournies pour garantir un alignement correct
  • Permet un chemin fluidique ininterrompu
  • Comprend (2) raccords F-126S et (1) jauge P-553
  • Configuration du port de filetage à cône :6-32
  • Matériau :PEEK
  • Pour tubulure d’un dia. ext. :1/32 in.
Spécification
Type Raccord union
Diamètre (impériale) externe 1/32 in.
Pression nominale 5000 psi (345 bar)
Diamètre du filetage 6-32 (à cône)
Comprend (2) Raccords F-126 S et (1) jauge P-553
Matériau PEEK
À utiliser avec (équipement) Tubulure de 1/32 po de dia. ext.