Description
- Réglage en douceur de la vitesse de rotation avec interrupteur marche / arrêt intégré
- Réglage de la vitesse de rotation à compensation de charge
- Remplacement de l’accessoire de mélange et du couvercle de protection sans outils
- Fonctionnement possible uniquement lorsque le couvercle de sécurité et le couvercle sont en place
- Variété de conceptions de récipients pour échantillons
- Couplage rapide avec amortissement des vibrations
- Moteur très silencieux avec refroidissement par ventilation intégré
- Protection intégrée contre la charge, la chaleur et le blocage
- Production de granulométrie très fine dans des milieux liquides et secs. Des analyses précises nécessitent des échantillons homogènes
- Préparation efficace des échantillons à des vitesses de rotation élevées
- Flexibilité avec différents volumes d’échantillons avec différents accessoires de mélange
- Conception durable et solide
Spécification
Spécification
| Type de produit | Mélangeur de laboratoire |
| Vitesse | 1000 à 17 000 tr/min |
| Tension | 230 V |
| Hertz | 60 Hz |
| Puissance | 800 W |
| Plage de volume (métrique) | 2 à 4 L |
| Hauteur (métrique) | 245 mm |
| À utiliser avec (application) | pour le mélange, la distribution, l’homogénéisation, l’émulsion et le concassage de produits alimentaires |
| Modèle | MB 800 avec câble d’alimentation UE |
| Niveau sonore | 79 dBA à 17 000 tr/min |
| Afficher plus |