Description
- Peut accueillir jusqu’à 60 microtubes.
- S’adapte à l’accessoire pour plateforme de 152 mm
- Incluse dans le kit de démarrage échantillons multiples
- À utiliser avec la gamme d’agitateurs Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse
Spécification
Spécification
| Matériau | Mousse haute densité |
| À utiliser avec (équipement) | Gamme d’agitateurs Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse |
| Nbre de positions | 60 |
| Requiert | Accessoire de plateforme 15577315 |