Learn More
Grant Instruments™ Insert pour microtubes
Code produit. 15369625
Change view
Click to view available options
Capacité:
24 tubes de 0,5 ml PLUS 48 tubes de 0,2 ml ou 8 barrettes de 0,2 ml
24 tubes de 1,5/2,0 ml
32 tubes de 0,5 ml
96 tubes de 0,2 ml ou 12 barrettes de 0,2 ml ou plaques PCR à 96 puits à demi-jupe / sans jupe
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Capacité unitSize
15369625 32 tubes de 0,5 ml 1 pièce
15349625 24 tubes de 0,5 ml PLUS 48 tubes de 0,2 ml ou 8 barrettes de 0,2 ml 1 pièce
15359625 96 tubes de 0,2 ml ou 12 barrettes de 0,2 ml ou plaques PCR à 96 puits à demi-jupe / sans jupe 1 pièce
15379625 24 tubes de 1,5/2,0 ml 1 pièce
4 options
Code produit. 15369625
Marque: Grant Instruments™ P0532
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Insert pour microtubes Grant Instruments utilisé avec l’agitateur haute vitesse / le mélangeur vortex MPS-1.
  • En mousse de polyéthylène EVA PE140
  • Couleur : Bleu
  • À utiliser avec l’agitateur haute vitesse / le mélangeur vortex MPS-1
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité 32 tubes de 0,5 ml
    Matériau Base EVA PE140 en mousse de polyéthylène
    Couleur Bleu
    À utiliser avec (équipement) Agitateur haute vitesse / mélangeur vortex MPS-1