Learn More
Axygen™ Agitateur de microtubes
Code produit 17874377 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Orbite:
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Orbite Conditionnement
17874377 3 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17874377 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur I4011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3385.00€
    3161.26€ / 1 pièces
    Économisez 223.74€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Microtube Shaker offre aux chercheurs un incubateur agitateur de paillasse permettant un chauffage, un refroidissement et un mélange uniformes d'échantillons précieux pour les sciences de la vie.
  • Son format compact intègre un panneau de commande intuitif qui permet à l'opérateur de programmer facilement l'appareil et de visualiser en temps réel la température, la durée et la vitesse de mélange tout au long de l'expérience.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 3 mm
Vitesse de rotation 200 à 1500 tr/min
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 0,1 °C à 100 °C
Puissance 200 W
Dimensions (L x l x H) 200 x 235 x 120 mm
Poids (métrique) 7.3 kg
Affichage LCD