Description
Une solution stérile concentrée (20X) destinée à être utilisée avec le milieu 131 pour mettre en culture des cellules endothéliales microvasculaires humaines. Chaque flacon de 25 ml de MVGS contient tous les facteurs de croissance, les hormones et les extraits tissulaires requis pour la culture des cellules endothéliales microvasculaires humaines. Il s’agit de la quantité appropriée de supplément pour un flacon de 500 ml de milieu 131. Lorsqu’un flacon de 500 ml de milieu de culture est supplémenté au MVGS, les concentrations finales des composants dans ce milieu supplémenté sont les suivantes :
sérum de veau fœtal (concentration finale de 4,9 % v / v)
hydrocortisone (1 μg / ml)
facteur de croissance de fibroblastes humains (3 ng / ml)
héparine (10 μg / ml)
facteur de croissance épidermique humain (1 ng / ml)
AMP cyclique de dibutyryle (0,08 mM)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Moins 20 degrés C |
| Concentration | 20X |
| Type de produit | Supplément de croissance |
| Stérilité | Stérile |
| Gamme de produits | Cascade Biologics |
| Quantité | 2 préparations |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Espèces | Humaine |