Learn More
Labconco™ Support de microplaque
Code produit 15868684 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Lyophilisateurs FreeZone™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15868684 Lyophilisateurs FreeZone™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15868684 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7369600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00€
    266.28€ / 1 pièces
    Économisez 13.72€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
La base solide en aluminium maintient fermement les microplaques.
Support de microplaque
  • En aluminium solide
  • Élimine l’intervalle d’air sur le fond de la plaque pour un excellent transfert de chaleur vers la microplaque
  • Permet de stabiliser la température des petits échantillons susceptibles de revenir en fusion
  • Microplaque requise et non incluse
Spécification
Type Support de microplaques
Matériau Aluminium
À utiliser avec (équipement) Lyophilisateurs FreeZone™
Comprend Bloc en aluminium solide qui maintient la microplaque. Microplaque non fournie.
Largeur (impériale) 5.7 in
Hauteur (impériale) 0,7 in
Hauteur (métrique) 1.78 cm
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 10.16 cm
Poids à l’expédition (impériale) 2 lb
Poids (impériale) 1,3 lb