Learn More
Christeyns™ Mida Chriox 5
Code produit 17841445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Bidon
Fût
Dimensions:
22 kg
222 kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Dimensions Conditionnement
17841445 Fût 222 kg 1 pièce
17831445 Bidon 22 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 17841445 Fournisseur Christeyns™ Code fournisseur 695937
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00€
    719.84€ / 1 pièces
    Économisez 77.16€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Mida Chriox 5 est un sporicide biodégradable à faible résidu et à large spectre, composé d'acide peracétique.
  • Désinfectant à base d'acide peracétique
  • Recommandé pour l'hygiène dans les industries cosmétique et pharmaceutique
  • Adapté aux industries biologiques et cosmétiques
  • Utilisable en NEP sans tensioactifs
  • Mesure et contrôle par conductivité
  • Autorisé pour les applications suivantes : TP2 : Désinfectant utilisé dans le secteur privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides ; TP4 : Désinfectant pour surfaces en contact avec les aliments et les aliments pour animaux, avec rinçage obligatoire.
Spécification
Type de produit Concentrat désinfectant
Color-coded Non
Forme Liquide concentré
pH Neutre
Scent Senteur classique
Stérilité Non stériles
Format Fût
Dimensions 222 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MIDA CHRIOX
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Peroxyde organique Type E et F
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide, peracetic acid, Acetic acid