Learn More
Midecamycin, MedChemExpress
Description
Midecamycin, an acetoxy-substituted macrolide antibiotic, is tested against gram-positive and gram-negative bacteria.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Midecamycin |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 35457-80-8 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C41H67NO15 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | SF-837 Antibiotic SF-837 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 36 mg/mL (44.23 mM) |
| Afficher plus |