Learn More
Midecamycine, TRC
Code produit 17971475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971475 500 mg 500mg
17914405 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17971475 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM343250500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35457-80-8
Formule moléculaire C41 H67 N O15
Poids moléculaire (g/mol) 813.97
Synonyme Leucomycin V, 3,4B-dipropanoate, Oxacyclohexadecane, leucomycin V deriv., Aboren, Antibiotic SF 837, Antibiotic SF 837A1, Antibiotic YL 704B1, Espinomycin A, Macropen, Medecamycin A1, Medemycin, Medemycin A1, Midecamycin, Midecamycin A1, Midecin, Momicine, Mydecamycin, Mydecamycin A1, Myoxam, NSC 154011, Normicina, Platenomycin B1, Rubimycin, SF 837, SF 837A1, Turimycin P3, YL 704B1
Nom IUPAC [(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4-(diméthylamino)-3-hydroxy-5-[(2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-diméthyl-5-propanoyloxyoxan-2-yl]oxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-10-hydroxy-5-méthoxy-9,16-diméthyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadèque-11,13-dien-4-yl] propanoate
SMILES CCC(=O)O[C@@H]1CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](OC(=O)CC)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@H]1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Midecamycin
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C41H67NO15/c1-11-30(45)54-29-21-32(47)51-24(4)16-14-13-15-17-28(44)23(3)20-27(18-19-43)37(38(29)50-10)57-40-35(48)34(42(8)9)36(25(5)53-40)56-33-22-41(7,49)39(26(6)52-33)55-31(46)12-2/h13-15,17,19,23-29,33-40,44,48-49H,11-12,16,18,20-22H2,1-10H3/b14-13+,17-15+/t23-,24-,25-,26+,27+,28+,29-,33+,34-,35-,36-,37+,38+,39+,40+,41-/m1/s1
Poids de la formule 813.4511