Learn More
IKA™ Agitateur magnétique Midi MR 1 digital
Code produit 15670450 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
50 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15670450 50 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15670450 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025002968
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur magnétique puissant sans chauffage.
  • Boîtier plat en acier inoxydable robuste
  • Moteur antiblocage
  • Vitesse infiniment variable
  • Minuteur et fonctionnement en continu
  • Interfaces USB et RS232 intégrées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 0 à 1 000 tr/min
Matériau de la plaque supérieure Acier inoxydable
Capacité 50 L
Dimensions (L x l x H) 360 x 110 x 430 mm
Alimentation électrique 230/100 à 120/100 V, 50/60 Hz, 70 W
Comprend Interfaces RS232, USB
Type du moteur Antiblocage
Poids (métrique) 10,7 kg