Includes
Adaptateur CA universel (prises Europe, États-Unis / Japon, Royaume-Uni et Chine), filtre autoclavable hydrophobe
Le contrôleur de pipetage sans fil est léger et permet d’aspirer le contenu des flacons et des tubes sans avoir à lever le bras et la main comme c’est le cas avec les pipettes sérologiques ou volumétriques. Il s’adapte à toutes les pipettes en verre ou en plastique couramment utilisées, mais convient également aux pointes jetables de 5 ml et 10 ml. La vitesse est réglable à l’aide de diverses pressions du doigt sur les boutons de commande.
- Conception ergonomique
- Léger
- Électronique
- Sans fil
- Commande précise par simple pression du doigt permettant d’obtenir des plages de vitesses variables
- Filtre autoclavable hydrophobe : évite la suraspiration
- Régulation de vitesse linéaire
- Avertissement de batterie faible
- Commande de vitesse continue : Permet d’ajuster la vitesse d’aspiration et de distribution facilement et précisément pour s’adapter à des pipettes de grand ou faible volume
- Kit d’adaptateurs de pipettes autoclavables
Certifications
Marquage CE
Garantie
Garantie de 2 ans
Spécification
Spécification
| Type de batterie | NiMH, ensemble de 3 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Vitesse de distribution | ∼10 mL/sec. |
| À utiliser avec | Pipettes |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) | 1 à 100 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Pipettes en verre/plastique, pipettes Pasteur |
| Comprend | Adaptateur CA universel (prises Europe, États-Unis / Japon, Royaume-Uni et Chine), filtre autoclavable hydrophobe |
| Temps de rechargement | Environ 3 heures |
| Poids (métrique) | 212 g |