Learn More
Midostaurin, MedChemExpress
Code produit 16486457
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486457 5 mg
16474796 100 mg
16470979 1 mg
16443728 10 mg
16400117 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16486457 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10230
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Midostaurin (PKC412; CGP 41251) is an orally active, reversible multi-targeted protein kinase inhibitor. Midostaurin inhibits PKCα/β/γ, Syk, Flk-1, Akt, PKA, c-Kit, c-Fgr, c-Src, FLT3, PDFRβ and VEGFR1/2 with IC50s ranging from 22-500 nM. Midostaurin also upregulates endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene expression. Midostaurin shows powerful anticancer effects.
Midostaurin (PKC412
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Midostaurin
CAS 120685-11-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C35H30N4O4
Quantité 5 mg
Synonyme PKC412 CGP 41251
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (87.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)N(C)[C@H]2[C@@H](OC)[C@@]3(C)N(C4=C5C=CC=C4)C6=C5C7=C(C(NC7)=O)C8=C6N(C9=CC=CC=C98)[C@@](O3)([H])C2
Poids moléculaire (g/mol) 570.64
Poids de la formule 570.64
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.