Learn More
MedChemExpress Mifamurtide
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.0% |
| CAS | 83461-56-7 |
| Contenu et stockage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Poids moléculaire | 1237.5 g/mol |
| Type de produit | Reference compound |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (80.81 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | MTP-PE∣ L-MTP-PE∣ CGP 19835 |