Learn More
Mifépristone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15532383 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15532383 5 g 5g
15542383 250 mg 250mg
15522383 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15532383 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459980050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84371-65-3
Formule moléculaire C29H35NO2
Poids moléculaire (g/mol) 429.59
Clé InChI VKHAHZOOUSRJNA-GCNJZUOMSA-N
Synonyme mifepristone, mifeprex, mifegyne, mifepriston, corlux, mifepristona, mifepristonum, korlym, mifepristonum latin, mifepristona spanish
CID PubChem 55245
ChEBI CHEBI:50692
Nom IUPAC (8S,11R,13S,14S,17S)-11-[4-(diméthylamino)phényl]-17-hydroxy-13-méthyl-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-décahydrocyclopenta[a]phénanthrènes-3
SMILES CC#CC1(CCC2C1(CC(C3=C4CCC(=O)C=C4CCC23)C5=CC=C(C=C5)N(C)C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mifepristone
Point de fusion 192.0°C to 198.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 429.59
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Mifepristone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.