Learn More
Mifepristone, MedChemExpress
Code produit 16491686
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491686 500 mg
16476276 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16491686 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13683
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
MedChemExpress Mifepristone (RU486) is a progesterone receptor (PR) and glucocorticoid receptor (GR) antagonist with IC50s of 0.2 nM and 2.6 nM in in vitro assay.
Mifepristone (RU486) is a progesterone receptor (PR) and glucocorticoid receptor (GR) antagonist with IC50s of 0.2 nM and 2.6 nM in in vitro assay.
Spécification
Nom chimique ou matériau Mifepristone
Forme physique Powder
CAS 84371-65-3
Couleur Jaune clair
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H35NO2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme RU486 RU 38486
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (232.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]12[C@@](C#CC)(O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CCC4=C3[C@@H](C5=CC=C(N(C)C)C=C5)C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 429.59
Poids de la formule 429.59
Pourcentage de pureté 99.77%
Qualité Research