Learn More
Mifépristone, TRC
Code produit 30134508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134508 50 mg 50mg
30137661 100 mg 100mg
18041140 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134508 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM34397550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84371-65-3
Formule moléculaire C29 H35 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 429.59
Synonyme Mifepristone, Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)-, (11β,17β)-, Estra-4,9-dien-3-one, 11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propynyl)-, (11β,17β)- (9CI), (11β,17β)-11-[4-(Dimethylamino)phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)estra-4,9-dien-3-one, 17β-Hydroxy-11β-[4-(dimethylamino)-phenyl]-17α-(prop-1-ynyl)-estra-4,9-dien-3-one, C 1073, CDB 2477, MTPill, Mifegyne, Mifeprex, Mifestone, Pencrofton, R 38486, RU 38486, RU 486, RU 486-6, VGX 410
Nom IUPAC (8S,11R,13S,14S,17S)-11-[4-(diméthylamino)phényl]-17-hydroxy-13-méthyl-17-prop-1-ynyl-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-décahydrocyclopenta[a]phénanthrènes-3
SMILES CC#C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc(cc5)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Mifepristone
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C29H35NO2/c1-5-15-29(32)16-14-26-24-12-8-20-17-22(31)11-13-23(20)27(24)25(18-28(26,29)2)19-6-9-21(10-7-19)30(3)4/h6-7,9-10,17,24-26,32H,8,11-14,16,18H2,1-4H3/t24-,25+,26-,28-,29-/m0/s1
Poids de la formule 429.2668