Learn More
Hoefer Mighty Small gels préfabriqués
Code produit 30286589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pourcentage de gel:
10 %
12 %
4 à 12%
4 à 20%
8 %
Puits:
12 puits
15 puits
Conditionnement:
10 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pourcentage de gel Puits Conditionnement
30286589 12 % 15 puits 10 pièces
30286587 8 % 15 puits 10 pièces
30286582 8 % 12 puits 10 pièces
30286584 10 % 15 puits 10 pièces
30286592 10 % 12 puits 10 pièces
30286586 12 % 12 puits 10 pièces
30286588 4 à 12% 15 puits 10 pièces
30286590 4 à 12% 12 puits 10 pièces
30286583 4 à 20% 15 puits 10 pièces
30286591 4 à 20% 12 puits 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 30286589 Fournisseur Hoefer Code fournisseur MSG012F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.05€
    59.09€ / 10 pièces
    Économisez 19.96€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Hoefer Mighty Small Les gels préfabriqués sont des mini-gels de polyacrylamide haute performance couramment utilisés pour la séparation des protéines.
  • Spécification :
  • Dimensions de l'assiette : 10 x 8 cm
  • Dimensions du gel : 8,5 x 7 cm, épaisseur : 1 mm
  • Puits : 15 puits (12 puits disponibles)
  • Système/Tampon : Système Bis-Tris, tampon MOPS
  • Volume de chargement : Pour 15 puits : max 30 μl (recommandé : ≤ 15 μl)
  • Conditionnement : 10 pièces/boîte
  • Poids : 0,66 lb
  • Température de stockage : 2 à 8°
  • Durée de conservation : 12 mois
  • Avantages :
  • Système Bis-tris amélioré avec un pH modéré pour minimiser les modifications des protéines et obtenir une bande nette et précise.
  • Évitez les problèmes et le temps liés à la fabrication de gels.
Spécification
Tampon Acide morpholinopropanesulfonique
Couleur Concluant
Concentration 12%
Pourcentage de gel 12 %
Dimensions de gel Mini
Gel Thickness 1.0 mm
Type de gel Bis-Tris
Plage de pH 7
Volume de chargement des échantillons 25 μL
Séparation de Protéine
Plage de séparation 10 à 300 kDa
Type de séparation Dénaturant
Puits 15 puits
Quantité 10
Type de produit Gel prémoulé
À utiliser avec (équipement) Mini Gel Tank