Learn More
Miglitol, MedChemExpress
Description
Miglitol is an oral anti-diabetic drug that acts by inhibiting the ability of the patient to breakdown complex carbohydrates into glucose.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Miglitol |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 72432-03-2 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H17NO5 |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonyme | BAY1099 BAY-m1099 |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 200 mg/mL (965.16 mM) |
| Show More |