Learn More
Miglitol, TRC
Code produit 30138651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
1 g
Conditionnement:
10mg
1g
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138651 1 g 1g
30132868 25 mg 25mg
17958674 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138651 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3442001G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72432-03-2
Formule moléculaire C8 H17 N O5
Poids moléculaire (g/mol) 207.22
Synonyme 3,4,5-Piperidinetriol, 1-(2-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)-, (2R,3R,4R,5S)- (9CI, ACI), (2R,3R,4R,5S)-1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol (ACI), 3,4,5-Piperidinetriol, 1-(2-hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)-, [2R-(2α,3β,4α,5β)]- (ZCI), (2R,3R,4R,5S)-1-(2-Hydroxyethyl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol, BAY 1099, BAY-m 1099, Diastabol, Glyset, Miglitol, Miglitose, N-(2-Hydroethyl)deoxynojirimycin, N-(2-Hydroxyethyl)-1-deoxynojirimycin, N-(2-Hydroxyethyl)moranoline, Plumarol, Seibule
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5S)-1-(2-hydroxyéthyle)-2-(hydroxyméthyl)pipéridine-3,4,5-triol
SMILES OCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Miglitol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H17NO5/c10-2-1-9-3-6(12)8(14)7(13)5(9)4-11/h5-8,10-14H,1-4H2/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
Poids de la formule 207.1107