Description
- Savon pour les mains en mousse testé dermatologiquement et au parfum frais.
- Un savon doux qui aide à prévenir le dessèchement cutané grâce à des ingrédients hydratants et relipidants, et qui laisse un éclat nacré.
- 96 % des ingrédients sont d'origine naturelle.
- Réduisez votre consommation d'énergie : ce savon est efficace même à l'eau froide (testé à 20 °C).
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Savon pour les mains |
| Couleur | Jaune clair |
| Forme | Liquide |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Quantité | 8/Pk. |
| Dimensions | 525 mL |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?