Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mildronate dihydraté
Code produit 16677062 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16677062 1 g 1g
16687062 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16677062 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466260010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 86426-17-7 | C6H18N2O4, C6 H14 N2 O2 . 2 H2 O | 182.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86426-17-7
Formule moléculaire C6 H14 N2 O2 . 2 H2 O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mildronate dihydraté
Quantité 1 g
Solubilité Sol. aq. soluble
Poids de la formule 182,22
Forme physique Poudre cristalline
Type de produit Réactif
Pureté 97,5 à 102,5 % (titration avec HClO4)