Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mildronate dihydraté
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mildronate dihydraté |
| Quantité | 250 mg |
| Solubilité | Sol. aq. soluble |
| Poids de la formule | 182,22 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Type de produit | Réactif |
| Pureté | 97,5 à 102,5 % (titration avec HClO4) |
| Clé InChI | JFWLFLLRLZSBRA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.O.C[N+](C)(C)NCCC([O-])=O |
| Nom IUPAC | 3-(2,2,2-trimethylhydrazin-2-ium-1-yl)propanoate dihydrate |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Mildronate dihydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Mildronate dihydrate